W394300
o-Anisic acid
≥99%
Sinónimos:
2-Methoxybenzoic acid, O-Methylsalicylic acid, o-Anisic acid
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Análisis
≥99%
mp
98-100 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
cadena SMILES
COc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
ILUJQPXNXACGAN-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
producto comparable
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
291.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
144 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)