Merck
W385808
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1-butanethiol
≥97%
Sinónimos:
Isoamyl mercaptan
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH2CH2SH
Número de CAS:
Peso molecular:
104.21
Número de FEMA:
3858
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
12.171
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.4432 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
densidad
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
sulfurous
cadena SMILES
CC(C)CCS
InChI
1S/C5H12S/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
GIJGXNFNUUFEGH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
64.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
18 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)