W382701
Isopropyl disulfide
≥96%, FG
Sinónimos:
Diisopropyl disulfide
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
Análisis
≥96%
índice de refracción
n20/D 1.4906 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
densidad
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
meaty; alliaceous; sulfurous
cadena SMILES
CC(C)SSC(C)C
InChI
1S/C6H14S2/c1-5(2)7-8-6(3)4/h5-6H,1-4H3
Clave InChI
LZAZXBXPKRULLB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
64.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
18 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?