W365807
1,4-Cineole
≥85%
Sinónimos:
1-Isopropyl-4-methyl-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
grado
Halal
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥85%
índice de refracción
n20/D 1.445 (lit.)
bp
65 °C/16 mmHg (lit.)
mp
−46 °C (lit.)
densidad
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
spicy; vanilla
cadena SMILES
CC(C)C12CCC(C)(CC1)O2
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)10-6-4-9(3,11-10)5-7-10/h8H,4-7H2,1-3H3/t9-,10+
Clave InChI
RFFOTVCVTJUTAD-AOOOYVTPSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
47 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?