Merck
W214000
Sigma-Aldrich
Benzyl butyrate
≥98%, FCC, FG
Sinónimos:
Benzyl butanoate, Benzyl n-butyrate, Phenylmethyl butyrate
Seleccione un Tamaño
W214000-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
65,80 €
5 KG
266,00 €
10 KG
410,00 €
47,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W214000-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
65,80 €
5 KG
266,00 €
10 KG
410,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2CO2CH2C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
178.23
Número de FEMA:
2140
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
277
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.051
NACRES:
NA.21
47,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.494 (lit.)
bp
240 °C (lit.)
densidad
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
fresh; fruity; floral
cadena SMILES
CCCC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-6-11(12)13-9-10-7-4-3-5-8-10/h3-5,7-8H,2,6,9H2,1H3
Clave InChI
VONGZNXBKCOUHB-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
107 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)