Merck
W348902
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-methyl-4-pentenoate
≥98%, stabilized, FG
Sinónimos:
pineapple pentenoate
Seleccione un Tamaño
W348902-SAMPLE-K
50,30 €
100 G
171,00 €
50,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W348902-SAMPLE-K
50,30 €
100 G
171,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CHCH2CH(CH3)CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
142.20
Número de FEMA:
3489
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
10613
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.527
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
green; tropical; fruity; cooling; pineapple
grado:
FG
Halal
Kosher
origen biológico:
synthetic
Agency:
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentario:
no known allergens
50,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensayo
≥98%
contiene
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.417 (lit.)
bp
153-155 °C (lit.)
densidad
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
green; tropical; fruity; cooling; pineapple
cadena SMILES
CCOC(=O)C(C)CC=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-6-7(3)8(9)10-5-2/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
Clave InChI
BDBGKYIBDXAVMX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
41 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)