W348406
1,2-etanoditiol
≥98%
Sinónimos:
1,2-Dimercaptoetano, Ditioglicol, Etileno mercaptano
About This Item
Productos recomendados
grado
Kosher
densidad de vapor
>1 (vs air)
presión de vapor
4.8 mmHg ( 20 °C)
Análisis
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.558 (lit.)
bp
144-146 °C (lit.)
mp
−41 °C (lit.)
densidad
1.123 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
SCCS
InChI
1S/C2H6S2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clave InChI
VYMPLPIFKRHAAC-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
44 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?