W340618
2-Isopropyl-5-methyl-2-hexenal
≥95%, stabilized, FG
Sinónimos:
5-methyl-2-propan-2-ylhex-2-enal, Isodihydrolavandulal
Seleccione un Tamaño
47,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
47,40 €
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensayo
≥95%
contiene
α-tocopherol as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.452 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
densidad
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
green; lavender; woody; herbaceous
cadena SMILES
[H]C(=O)C(=CCC(C)C)C(C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)5-6-10(7-11)9(3)4/h6-9H,5H2,1-4H3
Clave InChI
IOLQAHFPDADCHJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
63 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?