W334006
2-Ethoxythiazole
≥99%, FG
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Análisis
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.504 (lit.)
bp
157-160 °C (lit.)
densidad
1.133 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
musty; vegetable; nutty
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOc1nccs1
InChI
1S/C5H7NOS/c1-2-7-5-6-3-4-8-5/h3-4H,2H2,1H3
Clave InChI
NDUWJHRKDYXRAD-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
54 °C - closed cup