W329002
3-Hexanone
≥97%
Sinónimos:
Ethyl propyl ketone
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Análisis
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.400 (lit.)
bp
123 °C (lit.)
densidad
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fruity; waxy; sweet
cadena SMILES
CCCC(=O)CC
InChI
1S/C6H12O/c1-3-5-6(7)4-2/h3-5H2,1-2H3
Clave InChI
PFCHFHIRKBAQGU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
14 °C