Merck
W324906
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylphenol
≥99%, FG
Sinónimos:
2,6-Dimethylphenol, 2-Hydroxy-m-xylene, vic.-m-Xylenol
Seleccione un Tamaño
W324906-SAMPLE
47,40 €
1 KG
165,00 €
5 KG
391,00 €
10 KG
586,00 €
47,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W324906-SAMPLE
47,40 €
1 KG
165,00 €
5 KG
391,00 €
10 KG
586,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C6H3OH
Número de CAS:
Peso molecular:
122.16
Número de FEMA:
3249
Beilstein:
1446677
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
11261
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
4.042
NACRES:
NA.21
47,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensayo
≥99%
temp. de autoignición
1110 °F
bp
203 °C (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
medicinal
cadena SMILES
Cc1cccc(C)c1O
InChI
1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
Clave InChI
NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... GABRA1(2554)
Aplicación
  • Methodological Considerations of the Acetaminophen Detection : This study explores the use of 2,6-Xylenol in the detection of acetaminophen through the indophenol reaction, highlighting its importance in forensic science and toxicology for accurate drug testing (Shinkawa et al., 2023).
  • Carbon Dioxide Solubility in Nonionic Deep Eutectic Solvents Containing Phenolic Alcohols: Investigates the solubility of CO2 in solvents containing 2,6-Xylenol, underscoring its potential in capturing and storing carbon dioxide, which is vital for combating climate change (Alhadid et al., 2022).
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
86 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
H Yang et al.
Journal of magnetic resonance. Series B, 105(3), 205-210 (1994-11-01)
Modified Jeener solid-echo pulse sequences are proposed for the measurement of the proton dipolar spin-lattice relaxation time, T1D, of motionally restricted (solid-like) components in the presence of mobile molecular species, such as encountered in biological tissue. A phase-cycled composite-pulse sequence
Pascal Diévart et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 8(14), 1714-1723 (2006-04-25)
The uptake of 2,5-dimethylphenol and 2,6-dimethylphenol on aqueous surfaces was measured between 279 and 293 K, using the wetted-wall flow tube technique coupled with UV absorption spectroscopic detection. For both compounds, the uptake coefficients gamma were found to be independent
B Mohammadi et al.
European journal of pharmacology, 421(2), 85-91 (2001-06-12)
Propofol directly activates gamma-aminobutyric acid (GABA(A)) receptors in the absence of the natural agonist. This mechanism is supposed to contribute to its sedative-hypnotic actions. We studied the effects of seven structurally related phenol derivatives on chloride inward currents via rat
M Altamirano et al.
Journal of colloid and interface science, 270(2), 364-370 (2003-12-31)
The luminescence properties of tris(1,2-bipyridine)ruthenium(II) (Ru(bpy)(3)(2+)), included in different organically modified silicate gel matrixes were investigated. Spin and dip-coated thin films were prepared from methyltrimethoxysilane (MTMOS) and methyltriethoxysilane (MTEOS). A blue shift in the emission spectrum of the MLCT excited
Gertrud Haeseler et al.
British journal of pharmacology, 145(7), 916-925 (2005-05-25)
Phenol derivatives constitute a family of neuroactive compounds. The aim of our study was to identify structural features that determine their modulatory effects at glycine receptors. We investigated the effects of four methylated phenol derivatives and two halogenated analogues on