W322400
2-Phenyl-2-butenal, mixture of cis and trans
≥97%, FG
Sinónimos:
cocoa butenal
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
grado
FG
Halal
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.561 (lit.)
bp
177 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
cocoa; honey; musty; floral
cadena SMILES
[H]C(=O)C(=CC)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O/c1-2-9(8-11)10-6-4-3-5-7-10/h2-8H,1H3
Clave InChI
DYAOGZLLMZQVHY-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
222.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
106 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?