925284
(24R)-24,25-Dihydroxyvitamin D3-(23,24,25,26,27-13C5) solution
50 μg/mL in ethanol, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % 13C
Nivel de calidad
Análisis
≥95% (CP)
concentración
50 μg/mL in ethanol
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@@H](C[13CH2][13C@@H](O)[13C](O)([13CH3])[13CH3])C)([H])/C(CCC1)=C/C=C(C[C@@H](O)CC3)\C3=C
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup