Merck
W307300
Sigma-Aldrich
p-Tolyl acetate
≥98%, FCC
Sinónimos:
p-Cresyl acetate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2C6H4CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
150.17
Número de FEMA:
3073
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
226
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.036
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Análisis
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.501 (lit.)
bp
210-211 °C (lit.)
densidad
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
floral; animal; phenolic
cadena SMILES
CC(=O)Oc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-3-5-9(6-4-7)11-8(2)10/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
CDJJKTLOZJAGIZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
90 °C - closed cup