Merck
W299618
Sigma-Aldrich
Rum ether
Sinónimos:
Ethyl oxyhydrate
Seleccione un Tamaño
W299618-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
67,90 €
4 KG
216,00 €
8 KG
224,00 €
47,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W299618-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
67,90 €
4 KG
216,00 €
8 KG
224,00 €
About This Item
Número de CAS:
Número de FEMA:
2996
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
47,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
Kosher
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 172.515
índice de refracción
n20/D 1.366 (lit.)
bp
76 °C (lit.)
densidad
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
whiskey; wine-like
Descripción general
Rum ether is a complex mixture of volatile substances that can be used as a flavoring agent for its rum-like odor/flavor.[1]
Cláusula de descargo de responsabilidad
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
6 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 500 (FGE. 500): rum ether.
Silano V, et al.
EFSA Journal, 15(8), e04897-e04897 (2017)