W306908
Tolu balsam
blend, FG
Sinónimos:
Balsam tolu, Myroxylon toluiferum l
Seleccione un Tamaño
47,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
47,40 €
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (mixture of 79% natural and 21% nature identical components)
synthetic
Nivel de calidad
300
400
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
contiene
Shellac as additive
mp
55-60 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
balsam
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?