Merck
W281409
Sigma-Aldrich
Octyl isovalerate
≥98%, FG
Sinónimos:
n-Octyl-3-methyl butyrate
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH2CO2(CH2)7CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
214.34
Número de FEMA:
2814
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
446
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.451
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
honey; floral; rose
grado:
FG
origen biológico:
synthetic
alérgeno alimentario:
no known allergens
origen biológico
synthetic
grado
FG
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.425 (lit.)
bp
249-251 °C (lit.)
densidad
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
honey; floral; rose
cadena SMILES
CCCCCCCCOC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C13H26O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-15-13(14)11-12(2)3/h12H,4-11H2,1-3H3
Clave InChI
FUBGRVHGQADOJI-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)