W270027
3-Methyl-1,2-cyclopentanedione
98%
Sinónimos:
2-Hydroxy-3-methyl-2-cyclopenten-1-one, Maple lactone
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
104-108 °C (lit.)
104-108 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
cadena SMILES
CC1CCC(=O)C1=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-2-3-5(7)6(4)8/h4H,2-3H2,1H3
Clave InChI
OACYKCIZDVVNJL-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)