W268909
α-Methylbenzyl propionate
>98%, FG
Sinónimos:
styralyl propionate
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Análisis
>98%
índice de refracción
n20/D 1.4905
bp
91-92 °C/5 mmHg
densidad
1.007 g/mL at 25 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
green; floral; sweet
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-11(12)13-9(2)10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,3H2,1-2H3
Clave InChI
WCIQNYOXLZQQMU-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
94.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves