W358118
3-Octanol
≥97%, FCC, FG
Sinónimos:
Ethyl pentyl carbinol
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
densidad de vapor
~4.5 (vs air)
presión de vapor
~1 mmHg ( 20 °C)
Análisis
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.426 (lit.)
bp
174-176 °C (lit.)
densidad
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
creamy; mushroom; musty; earthy; minty; waxy
cadena SMILES
CCCCCC(O)CC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Clave InChI
NMRPBPVERJPACX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- RIFM fragrance ingredient safety assessment, 3-octanol, CAS Registry Number 589-98-0: This safety assessment review offers a thorough examination of 3-Octanol′s application in the fragrance industry, discussing its solvent properties, safety, and handling in laboratory settings, thus serving as a critical reference for researchers focused on industrial applications and safety of fragrance ingredients (Api et al., 2021).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
154.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
68 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter