W258504
Hydroxycitronellal dimethyl acetal
≥95%, FCC
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
grado
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Análisis
≥95%
índice de refracción
n20/D 1.442 (lit.)
bp
252 °C (lit.)
densidad
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
green; floral
cadena SMILES
COC(CC(C)CCCC(C)(C)O)OC
InChI
1S/C12H26O3/c1-10(9-11(14-4)15-5)7-6-8-12(2,3)13/h10-11,13H,6-9H2,1-5H3
Clave InChI
QCJVKUULZGKQDG-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)