Merck
W251607
Sigma-Aldrich
Geranyl phenylacetate
stabilized, FCC
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
272.38
Número de FEMA:
2516
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
231
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.704
origen biológico
synthetic
grado
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
contiene
alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
impurezas
~25% citronellyl phenylacetate
índice de refracción
n20/D 1.509 (lit.)
bp
278 °C (lit.)
densidad
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
floral
cadena SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\COC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C18H24O2/c1-15(2)8-7-9-16(3)12-13-20-18(19)14-17-10-5-4-6-11-17/h4-6,8,10-12H,7,9,13-14H2,1-3H3/b16-12+
Clave InChI
UXAIJXIHZDZMSK-FOWTUZBSSA-N
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)