Merck
W242500
Sigma-Aldrich
2-Ethylbutyl acetate
≥98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2CH2CH(C2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
144.21
Número de FEMA:
2425
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
215
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.025
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
banana; oily; ethereal; earthy; citrus; peach; sweet
origen biológico:
synthetic
alérgeno alimentario:
no known allergens
origen biológico
synthetic
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.41 (lit.)
bp
160 °C/740 mmHg (lit.)
densidad
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
banana; oily; ethereal; earthy; citrus; peach; sweet
cadena SMILES
CCC(CC)COC(C)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-8(5-2)6-10-7(3)9/h8H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
HQLKZWRSOHTERR-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Taste at 10 ppm
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
53 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27(4), 68-68 (2002)