W241806
Ethyl acrylate
≥99.5%, stabilized, FG
Sinónimos:
Ethyl 2-propenoate, Acrylic acid ethyl ester
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
densidad de vapor
3.5 (vs air)
presión de vapor
31 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.5%
temp. de autoignición
721 °F
contiene
10-30 ppm MEHQ as stabilizer (synthetic)
lim. expl.
12.1 %
índice de refracción
n20/D 1.406 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
mp
−71 °C (lit.)
densidad
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
plastic
cadena SMILES
CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3H,1,4H2,2H3
Clave InChI
JIGUQPWFLRLWPJ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
48.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?