M48805
6-Methyl-5-hepten-2-one
99%
Sinónimos:
2-Methyl-2-hepten-6-one, 2-Oxo-6-methylhept-5-ene, 6-Methyl-5-hepten-2-ketone
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.439 (lit.)
bp
73 °C/18 mmHg (lit.)
densidad
0.858 g/mL at 20 °C
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C\C(C)=C\CCC(C)=O
InChI
1S/C8H14O/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h5H,4,6H2,1-3H3
Clave InChI
UHEPJGULSIKKTP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
56 °C - closed cup