Merck
W235900
Sigma-Aldrich
Davana oil
natural, FG
About This Item
Número de CAS:
Número de FEMA:
2359
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
origen biológico
Artemisia pallens
grado
FG
Kosher
natural
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
Formulario
liquid
composición
Limonene, 0.5%
índice de refracción
n20/D 1.488
densidad
0.958 g/mL at 25 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fruity; sweet
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
410.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
210 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)