W229709
Cinnamyl isobutyrate
≥97%, FCC, FG
Sinónimos:
Cinnamyl 2-methylpropanoate, Isobutyric acid cinnamyl ester
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥97%
composición
contains IFRA restricted cinnamal, benzyl alcohol, cinnamyl alcohol
índice de refracción
n20/D 1.524 (lit.)
bp
254 °C (lit.)
densidad
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
benzyl alcohol, cinnamyl alcohol, cinnamal
Organoléptico
fruity; balsamic; sweet
cadena SMILES
CC(C)C(=O)OC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C13H16O2/c1-11(2)13(14)15-10-6-9-12-7-4-3-5-8-12/h3-9,11H,10H2,1-2H3/b9-6+
Clave InChI
KLKQSZIWHVEARN-RMKNXTFCSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?