Merck
W221708
Sigma-Aldrich
Butyl valerate
≥98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3CO2(CH2)3CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
158.24
Número de FEMA:
2217
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
466
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.148
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
green; fruity; tropical; pineapple; sweet
origen biológico:
synthetic
Para consultas sobre este producto W221708, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.412 (lit.)
bp
186-187 °C (lit.)
densidad
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Organoléptico
green; fruity; tropical; pineapple; sweet
cadena SMILES
CCCCOC(=O)CCCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-5-7-9(10)11-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clave InChI
OKJADYKTJJGKDX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
67 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)