W215355
Bergamot oil
natural, product of Simone Gatto
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
citrus (Bergamia Risso et Poiteau (Fam. Rutaceae))
Nivel de calidad
grado
Kosher
natural
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 117
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refracción
n20/D 1.4665 (lit.)
n20/D 1.4675 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
densidad
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
categoría alternativa más sostenible
Organoléptico
orange; citrus; woody
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
56 °C - closed cup