Merck
W207918
Sigma-Aldrich
N-Amyl octanoate
≥98%, FG
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)6CO2(CH2)4CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
214.34
Número de FEMA:
2079
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
393
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.112
Para consultas sobre este producto W207918, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
synthetic
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.4270 (lit.)
bp
260 °C (lit.)
densidad
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
floral; sweet; wine-like
cadena SMILES
CCCCCCCC(=O)OCCCCC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-5-7-8-9-11-13(14)15-12-10-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
Clave InChI
GJWGZSBNFSBUPX-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)