Merck
W206318
Sigma-Aldrich
Isoamyl cinnamate
≥97%, FG
Sinónimos:
Isopentyl cinnamate, Isoamyl 3-phenyl propenoate
Seleccione un Tamaño
W206318-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
164,00 €
10 KG
1130,00 €
47,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W206318-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
164,00 €
10 KG
1130,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH=CHCO2CH2CH2CH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
218.29
Número de FEMA:
2063
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
335
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.742
NACRES:
NA.21
47,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.536 (lit.)
bp
310 °C (lit.)
densidad
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
cocoa; balsamic
cadena SMILES
CC(C)CCOC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C14H18O2/c1-12(2)10-11-16-14(15)9-8-13-6-4-3-5-7-13/h3-9,12H,10-11H2,1-2H3/b9-8+
Clave InChI
JFHCDEYLWGVZMX-CMDGGOBGSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Isoamyl cinnamate is mainly used as a fragrance ingredient[1] and also as a food flavoring agent.[2]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1422-1422 (1997)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1422-1422 (1997)
Fragrance material review on isoamyl cinnamate
Bhatia SP, et al.
Food And Chemical Toxicology, 45(1), S98-S101 (2007)