Documentos clave
8.00238
Sigma-Aldrich
Ethyl cinnamate
for synthesis
Sinónimos:
Ethyl cinnamate, Ethyl trans-3-phenylpropenoate, Cinnamic acid ethyl ester
Seleccione un Tamaño
250 ML
68,70 €
68,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 ML
68,70 €
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH=CHCOOC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
176.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.22
68,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
bp
271 °C/1013 hPa
mp
6-7 °C
temperatura de transición
flash point 135 °C
densidad
1.05 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(CC)C(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-9H,2H2,1H3/b9-8+
Clave InChI
KBEBGUQPQBELIU-CMDGGOBGSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.048 - 1.050
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
275.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
135 °C