Documentos clave
THS03115
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 30 mm L
5% Pd (+1%Fe)/C
Sinónimos:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
Seleccione un Tamaño
6 EACH
536,00 €
536,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 EACH
536,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103817
NACRES:
NB.51
536,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pkg of 6 ea
fabricante / nombre comercial
ThalesNano THS 03115
Diámetro
4 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Información legal
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)