Documentos clave
TEM-LC300NIUL
Sigma-Aldrich
Ultrathin Lacey Carbon Supported Nickel Grid
size 300 mesh, box of 25
Sinónimos:
LACEY CARBON FILM - NI 300 MESH ULTRA THIN 25/BX
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
El producto TEM-LC300NIUL no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
envase
box of 25
tamaño
300 mesh
Descripción general
Ultrathin Lacey Carbon (4-6 nm) Supported Grid: Nickel Grid, 300 mesh. This carbon coated film on a broken pattern consists of woven-mesh-like openings of different sizes and shapes. This type of pattern provides support but does not interfere when observing specimen sections.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)