Documentos clave
TEM-G300F1-AU
Sigma-Aldrich
Gilder Finder Grids G300F1
Gold, size 300 mesh, vial of 100
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
El producto TEM-G300F1-AU no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
envase
vial of 100
tamaño
300 mesh
Descripción general
Gilder Finder Grids G300F1. Gold grids, 300 mesh. The block of 625 (25x25) individual cells is divided into smaller blocks bounded by thicker crenellated bars. Each small block of 25 cells has a central alphabet letter from A to Y for identification purposes.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)