Documentos clave
TEM-FCF200NIUA
Sigma-Aldrich
Ultrathin Formvar/Carbon Supported Nickel Square Mesh
size 200 mesh, box of 50
Sinónimos:
FORMVAR/CARBON SQUARE MESH - NI 200 MESH UA 50/BX
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
El producto TEM-FCF200NIUA no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
envase
box of 50
tamaño
200 mesh
Descripción general
Ultrathin 5-6nm Formvar and 1nm Carbon Supported Square Mesh Grids: Nickel Grid, 200 mesh. A formvar coated grid, stabilized with evaporated carbon film. This type of coating is excellent for specimen support, especially for ultra thin sections.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)