Documentos clave
TEM-71150
Sigma-Aldrich
Grid Storage Box
capacity, 50 (wells), pkg of 1 ea
Sinónimos:
GRID STORAGE BOX 50-CAP CLEAR COVER R13A2
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
El producto TEM-71150 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Características
capacity 50 (wells)
envase
pkg of 1 ea
Descripción general
Grid Storage Box, 50 CapacityStorage for 50 grids in deep diamond-shaped wells. All wells are identified. The base is resistant to organics and reactions can be carried out on grid-mounted samples in the wells. Complete with grid recording card.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)