Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
4 ea | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 72,80 € |
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123300
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 5050-0001
Material:
polycarbonate
Packaging:
pack of 4 ea
72,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
polycarbonate
packaging
pack of 4 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5050-0001
L × W × H
5 1/4 in. × 5 1/4 in. × 2 in.
General description
Uncompartmented for storage of various size items in any environment from -196 to +121°C. Can be washed and autoclaved repeatedly.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| material polycarbonate | material polycarbonate | material polycarbonate | material polycarbonate |
| manufacturer/tradename Nalgene® 5050-0001 | manufacturer/tradename Bel-Art F18849-0002 | manufacturer/tradename Bel-Art F18849-0001 | manufacturer/tradename Bel-Art F18849-0000 |
| packaging pack of 4 ea | packaging pack of 4 ea | packaging pack of 4 ea | packaging pack of 8 ea |
| L × W × H 5 1/4 in. × 5 1/4 in. × 2 in. | L × W × H - | L × W × H - | L × W × H - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Storage box
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?