T68209
3,4,5-Trimethoxyaniline
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)3C6H2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
183.20
Beilstein:
642919
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
110-113 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cc(N)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C9H13NO3/c1-11-7-4-6(10)5-8(12-2)9(7)13-3/h4-5H,10H2,1-3H3
Clave InChI
XEFRNCLPPFDWAC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Romeo Romagnoli et al.
Bioorganic chemistry, 97, 103665-103665 (2020-02-23)
A new class of inhibitors of tubulin polymerization based on the 2-alkoxycarbonyl-3-(3',4',5'-trimethoxyanilino)indole molecular skeleton was synthesized and evaluated for antiproliferative activity, inhibition of tubulin polymerization and cell cycle effects. The results presented show that the methoxy substitution and location on
Gina Ambrosio et al.
Scientific reports, 10(1), 4114-4114 (2020-03-07)
Chemical reaction with diazonium molecules has revealed to be a powerful method for the surface chemical modification of graphite, carbon nanotubes and recently also of graphene. Graphene electronic structure modification using diazonium molecules is strongly influenced by graphene growth and