Documentos clave
SYNS341750
Synthware high vacuum oblique glass stopcock
bore size 4 mm, plug size 17.35/50
Sinónimos:
Synthware S341750
Seleccione un Tamaño
1 EA
118,00 €
118,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
118,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
118,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware S341750
calibre tamaño
4 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Precision ground with corresponding numbers on the barrel and plug. Lower vacuum chamber is evacuated via a separate 2 mm hole in the plug which is not in the line of flow.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)