Documentos clave
SYNR25
Synthware PTFE septa for use with GL caps
GL 25
Sinónimos:
Synthware R25, silicone seal
Seleccione un Tamaño
1 EA
12,60 €
12,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
12,60 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
12,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware R25
Adaptador
GL 25
Categorías relacionadas
Descripción general
Synthware replacement PTFE lined silicone septum.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)