CLS139525SS
Corning® Silicone Septa
for use with GL25 Open Top PBT Screw Cap
Sinónimos:
Corning cap
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
Productos recomendados
Materiales
natural
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 10
Categorías relacionadas
Descripción general
The Corning silicone septa fit into open top PBT caps (CLS139525HTSC) with GL25 threads to allow for aseptic reagent delivery or culture sampling using a syringe and needle. They can be autoclaved at 121deg. C or dry heat sterilized at up to 180 deg. C.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)