Documentos clave
SYNM202403
Synthware vacuum manifold with high vacuum valves
number of ports, 3, Hose Connection: right
Sinónimos:
Synthware M202403, vacuum manifold, vacuum unit
Seleccione un Tamaño
1 EA
486,00 €
486,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
486,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
486,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
number of ports 3
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware M202403
Descripción general
With a serrated hose connection(10 mm O.D.) at right hand side. Main tube is 22 mm O.D. and the distance between valves is 100 mm center to center.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)