Documentos clave
SYNF724250
Synthware Filtering flask with 10 mm OD hose connection
capacity 250 mL, neck joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
Synthware F724250, filtering flask with outer joint
Seleccione un Tamaño
1 EA
82,70 €
82,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
82,70 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
82,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
flat bottom flask
glass flask
Junta
joint: ST/NS neck24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F724250
capacidad
250 mL
Descripción general
Heavy wall design made from tubing to ensure excellent quality with 10 mm hose connection
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)