Saltar a
SYNC366060
Synthware™ chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 53.0 mm, L 610 mm
Sinónimos:
Synthware C366060, glass chromatograpy column
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
233,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
233,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C366060
I.D.
53.0 mm
L
610 mm
suitability
suitable for chromatography
General description
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SYNC361320SYNC362630SYNC361330
description
I.D. 53.0 mm, L 610 mm
description
I.D. 10.0 mm, L 203 mm
description
I.D. 20.0 mm, L 305 mm
description
I.D. 10.0 mm, L 305 mm
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
L
610 mm
L
203 mm
L
305 mm
L
305 mm
I.D.
53.0 mm
I.D.
10.0 mm
I.D.
20.0 mm
I.D.
10.0 mm
manufacturer/tradename
Synthware C366060
manufacturer/tradename
Synthware C361320
manufacturer/tradename
Synthware C362630
manufacturer/tradename
Synthware C361330
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)