Documentos clave
SYNC361330
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 10.0 mm, L 305 mm
Sinónimos:
Synthware C361330, glass chromatograpy column
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware C361330
D.I.
10.0 mm
Longitud
305 mm
idoneidad
suitable for chromatography
Descripción general
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)