Saltar a
SYNC364620C
Synthware chromatography column with PTFE stopcock and coarse frit
L 203 mm
Sinónimos:
Synthware C364620C, glass chromatograpy column
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
138,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
138,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C364620C
L
203 mm
suitability
suitable for chromatography
General description
With reinforced beaded top, coarse porosity fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SYNC361720CSYNC364630CSYNC361730C
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
L
203 mm
L
203 mm
L
305 mm
L
305 mm
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C364620C
manufacturer/tradename
Synthware C361720C
manufacturer/tradename
Synthware C364630C
manufacturer/tradename
Synthware C361730C
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)