Documentos clave
SYNA901420
Synthware Claisen distillation adapter with compression cap thermometer port
joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
Synthware 901420, Glass Distillation Adapter Claisen Thermometer
Seleccione un Tamaño
1 EA
79,30 €
79,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
79,30 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
79,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A901420
Categorías relacionadas
Descripción general
With threaded thermometer port, supplied complete with Nylon cap and Viton® O-ring to accommodate 6-7.5 mm O.D. thermometer.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)