Documentos clave
SM40100201
Sigma-Aldrich
SmartPor, alumina membrane
thickness 100 μm, pore diameter 40 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 1 pieces
Seleccione un Tamaño
1 EA
239,00 €
239,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
239,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
Al
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
239,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
alumina membrane
descripción
Pore geometry: trigonal arrangement
envase
pkg of 1 pieces
tamaño
20 mm × 20 mm
grosor
100 μm
tamaño de poro
125 nm (interpore distance)
40 nm pore diameter
compatibilidad
(Pore geometry: trigonal arrangement)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)