SM75100201
SmartPor, alumina membrane
thickness 100 μm, pore diameter 75 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 1 pieces
descripción
Pore geometry: trigonal arrangement
envase
pkg of 1 pieces
tamaño
20 mm × 20 mm
grosor
100 μm
tamaño de poro
125 nm (interpore distance)
75 nm pore diameter
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable